Descripción
El fosfato de sodio se presenta en varias formas: monobásico (NaH 2 PO 4 ), dibásico (Na 2 HPO 4 ) y tribásico (Na 3 PO 4 ). La mayoría de las soluciones tampón de fosfato de sodio neutro consisten en mezclas de formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado para la aplicación. Se utiliza en muchas aplicaciones, incluida la purificación de anticuerpos.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 10049-21-5 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | H5NaO5P |
| Número MDL | MFCD00149208 |
| Sinónimo | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
| Información de solubilidad | Libremente soluble en agua; insoluble en etanol. |
| Clave InChI | BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.[Na+].OP(O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | hidrato de ácido fosfórico de sodio |
| Mostrar más |