Learn More
Fosfato de sodio monobásico monohidrato, para análisis ACS, 98,0 a 102,0%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 10049-21-5 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98,0 a 102,0% |
| Fórmula molecular | H5NaO5P |
| Número MDL | MFCD00149208 |
| Sinónimo | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate