Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, monohidrato, cristal, Farmacopea Estadounidense F. C. C., J.T. Baker™
Código de producto. 15588174 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15588174 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15588174 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 382001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.77€
    195.65€ / 500 g
    Ahorro 79.12€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
High-purity crystalline powder meeting USP and FCC standards for laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Monobásico, Monohidrato
CAS 10049-21-5
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H5NaO5P
Número MDL MFCD00149208
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
Peso molecular (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.04kg