Learn More
Fosfato sódico, monohidrato monobásico, (cristales de incoloros a blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10667823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667823 500 g Vidrio ámbar 500 g
10754534 1 kg Vidrio ámbar 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667823 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP330500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate (Colorless-to-white Crystals)
El fosfato sódico se utiliza habitualmente en cultivos tisulares y aplicaciones de biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Punto de fusión 100°C
Color Blanco
pH 4.1 to 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Identificación Pass Test
Envase Vidrio ámbar