Learn More
Fosfato de sodio monobásico monohidrato, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Cantidad | 6 x 1 kg |
| Fórmula lineal | NaH2PO4 · H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 to 102%, ≥98% |
| Grado | Reactivo ACS |