Learn More
Monohidrato monobásico de fosfato sódico, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15618150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 Kg
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618150 1 kg 1 Kg
15638150 25 g 25 g
15628150 250 g 250 g
15658150 500 g 500 g
15648150 3 kg 3 Kg
15668150 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15618150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S96381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    106.00€ / 1 Kg
    Ahorro 14.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaH2PO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,99g/mol
Porcentaje de pureza 98 a 102%, ≥98%
Grado Reactivo ACS