Learn More
Fosfato de sodio, monohidrato monobásico, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10513544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10513544 250 g Frasco de plástico 250 GR
10226410 500 g Frasco de plástico 500 GR
10523864 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207802500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Índice Merck 15, 8790
Información de solubilidad Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico