Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, monobásico monohidrato, 99,5 %, para bioquímica
Código de producto. 12625087 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12625087 250 g Frasco de plástico 250 g
12615087 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12625087 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    102.65€ / 250 g
    Ahorro 17.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10049-21-5 ∣ H5NaO5P ∣ 139.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Punto de fusión 100.0°C
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal NaH2PO4·H2O
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Bioquímica