Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, monobásico monohidrato, 99,5 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
| Punto de fusión | 100.0°C |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Fórmula lineal | NaH2PO4·H2O |
| Índice Merck | 15,879 |
| Información de solubilidad | Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99 |
| Mostrar más |