Learn More
Fosfato de sodio monobásico monohidrato, 98,0-102,0 %, (polvo cristalino blanco/grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11444662 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11444662 1 kg
11454662 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444662 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219144201
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC hidrato de ácido fosfórico de sodio
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate