Learn More
Melford Fosfato de sodio monobásico, monohidrato
Código de producto. 30018787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018787 5 kg 5 Kg
30018785 1 kg 1 Kg
30018786 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018787 Proveedor Melford N.º de proveedor S231205000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
El fosfato monosódico monohidratado es un compuesto químico que comúnmente se conoce como fosfato monosódico monohidratado o fosfato dihidrógeno sódico monohidratado.
En el campo de las ciencias de la vida, se utiliza principalmente como agente tampón y como fuente de iones fosfato. Los tampones ayudan a mantener un pH estable en los procesos biológicos y bioquímicos, garantizando condiciones óptimas para reacciones enzimáticas, cultivos celulares y otras técnicas de biología molecular.
El fosfato monosódico monohidratado se emplea comúnmente en entornos de laboratorio para la preparación de soluciones tampón con rangos de pH específicos y capacidades tampón. Es particularmente útil en aplicaciones donde se desea un rango de pH más bajo, ya que tiene una capacidad amortiguadora en el rango de pH ácido.
Además, el compuesto se utiliza en diversos ensayos biológicos y bioquímicos, procesos de purificación de proteínas y en la formulación de kits de diagnóstico y productos farmacéuticos. Sirve como fuente de iones fosfato, que son esenciales para numerosos procesos biológicos como la síntesis de ADN y ARN, el metabolismo energético y la transducción de señales.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular NaH2PO4-H2O