Learn More
Melford Fosfato de sodio monobásico, monohidrato
Descripción
El fosfato monosódico monohidratado es un compuesto químico que comúnmente se conoce como fosfato monosódico monohidratado o fosfato dihidrógeno sódico monohidratado.
En el campo de las ciencias de la vida, se utiliza principalmente como agente tampón y como fuente de iones fosfato. Los tampones ayudan a mantener un pH estable en los procesos biológicos y bioquímicos, garantizando condiciones óptimas para reacciones enzimáticas, cultivos celulares y otras técnicas de biología molecular.
El fosfato monosódico monohidratado se emplea comúnmente en entornos de laboratorio para la preparación de soluciones tampón con rangos de pH específicos y capacidades tampón. Es particularmente útil en aplicaciones donde se desea un rango de pH más bajo, ya que tiene una capacidad amortiguadora en el rango de pH ácido.
Además, el compuesto se utiliza en diversos ensayos biológicos y bioquímicos, procesos de purificación de proteínas y en la formulación de kits de diagnóstico y productos farmacéuticos. Sirve como fuente de iones fosfato, que son esenciales para numerosos procesos biológicos como la síntesis de ADN y ARN, el metabolismo energético y la transducción de señales.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate |
| CAS | 10049-21-5 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | NaH2PO4-H2O |