Learn More
Fosfato sódico, dihidrato monobásico, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16697012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16697012 250 g frasco de vidrio 250 g
1 options
Código de producto. 16697012
Marca: Thermo Scientific Acros 446222500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfato de sodio, monobásico, dihidrato
Punto de fusión 60°C
CAS 13472-35-0
Color Blanco
pH 4.0 to 4.5
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H6NaO6P
Fórmula lineal NaH2PO4.2H2O
Número MDL MFCD00149209
Sinónimo Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Información de solubilidad soluble aq. soln., practically insoluble in alcohol
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC dihidrógeno de fosfato sódico dihidrato
Peso molecular (g/mol) 156.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5 % (Titration acid)
Grado HPLC
Envase frasco de vidrio
Aspecto White Crystals