Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, dihidrato, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate |
| Nombre de nota | Monobasic, Dihydrate |
| CAS | 13472-35-0 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | H6NaO6P |
| Sinónimo | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
| Clave InChI | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 156.006 |
| Mostrar más |