Learn More
Fosfato sódico, dihidrato monobásico, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10339150 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10227070 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10338493 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10339150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271750025
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13472-35-0 | H2NaO42H2O | 156.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H2NaO42H2O
Peso molecular (g/mol) 156.01
Número MDL MFCD00149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Punto de fusión 60.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaH2PO4·2H2O
Índice Merck 15, 8790
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 24% max.
Envase Frasco de plástico