Learn More
Fosfato sódico monobásico anhidro (cristales incoloros a blancos), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10133153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133153 500 g Frasco de vidrio 500 g
10173103 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133153 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP329500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y de biología molecular.
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y de biología molecular
El fosfato sódico se utiliza habitualmente en cultivos tisulares y aplicaciones de biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 203.9°C
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
Punto de fusión 100°C
Color Blanco
pH 4.1 to 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Índice Merck 15, 8790
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Porcentaje de pureza ≥99%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.04g/cm³