Learn More
Melford Fosfato de sodio monobásico anhidro
Descripción
El fosfato de sodio monobásico anhidro es un compuesto químico que juega un papel importante en la investigación de las ciencias de la vida.
También se conoce como fosfato monosódico o fosfato dihidrógeno de sodio. La designación anhidro indica que es la forma del compuesto sin moléculas de agua.
En el campo de las ciencias de la vida, se utiliza principalmente como agente amortiguador y como fuente de iones fosfato. Los tampones son sustancias que ayudan a mantener un pH estable en los procesos biológicos y bioquímicos, garantizando condiciones óptimas para las reacciones enzimáticas y otras actividades celulares.
El fosfato de sodio monobásico anhidro se utiliza a menudo en entornos de laboratorio para la preparación de diversos reactivos biológicos, medios de cultivo celular y soluciones tampón. Se puede combinar con otros compuestos de fosfato para crear sistemas tampón con rangos de pH específicos y capacidades tampón, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de condiciones experimentales.
Además, el compuesto se utiliza en técnicas de biología molecular como la electroforesis de ADN y proteínas, ya que proporciona el control de pH necesario para la separación y el análisis de biomoléculas. También se emplea en la preparación de soluciones salinas a base de fosfato.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate, Monobasic, Anhydrous |
| CAS | 7558-80-7 |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula molecular | NaH2PO4 |