Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para bioquímica, anhidro
Código de producto. 13296319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13296319 250 g Frasco de plástico 250 g
13206329 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13296319 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447982500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.90€
    64.65€ / 250 g
    Ahorro 10.25€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de sodio
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaH2PO4
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica