Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12615157 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12615157 1 kg Frasco de plástico 1 KG
12625157 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12615157 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    47.65€ / 1 Kg
    Ahorro 8.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaH2PO4
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad Solubility in water: 850g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro