Learn More
Fosfato de sodio dibásico (polvo blanco cristalino/grado reactivo ACS) MP Biomedicals
Código de producto. 11464652 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1kg
Código de producto.
11464652 1kg
1 options
Código de producto. 11464652 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219144001
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic
CAS 7558-79-4
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular HNa2O4P
Número MDL MFCD00003496
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Peso molecular (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Grado Reactivo ACS