Learn More
Fosfato dibásico de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11455452 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Grado:
98 a 102%
Biología molecular
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Grado
11455452 1 kg 98 a 102%
11416621 250 g Biología molecular
11426621 500 g Biología molecular
11436621 1 kg Biología molecular
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11455452 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219550101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic
Nombre de nota Anhidro
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Grado 98 a 102%