Learn More
Fosfato de sodio dibásico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444652 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444652 100 g -
11454652 500 g 500 g
11474652 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444652 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191440.1
Se utiliza habitualmente en biología molecular, química analítica, bioquímica y cromatografía. El fosfato de sodio dibásico, MP Biomedicals es un reactivo con una capacidad de amortiguación muy alta, que se utiliza a menudo en conjunto con fosfato de sodi
El fosfato de sodio dibásico tienen multitud de usos, como, por ejemplo, en la purificación de anticuerpos, como reactivo y tampón en química analítica, y en la preparación de tampones biológicos. También se utiliza como secuestrante, emulsionante y tampón en alimentos; como mordiente en los colorantes; para el reforzado de la seda; en el curtido; en la fabricación de esmaltes, cerámica, detergentes y desincrustantes; como agente ignífugo en soldadura normal y fuerte en lugar del bórax; como catártico, y como laxante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol.
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ACS