Learn More
Fosfato de sodio dibásico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495276 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11495276 1 kg
11410036 100 g
11440246 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495276 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219980201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Altamente higroscópico y soluble en agua. Fosfato dibásico de sodio, MP Biomedicals es una sal sódica del ácido fosfórico. Este polvo blanco es un componente importante del tampón de ejecución para la electroforesis en gel desnaturalizante.
Fosfato de sodio dibásico anhidro
  • Se utiliza para preparar tampón de fosfato, que a su vez se utiliza en la tinción con X-gal.
  • Induce calcificación glomerular así como otros síndromes nefróticos en Sprague-Dawley ratas
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Libremente soluble en agua; insoluble en alcohol
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.98
Porcentaje de pureza 98,0 a 100,5%
Grado USP