Learn More
Fosfato de sodio dibásico heptahidratado, TRC
Código de producto. 30422491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422491 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30422491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS667035500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Cantidad 500 g
Fórmula molecular HNa2O4P • 7(H2O)
Sinónimo Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 141.9671802
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0147