Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, heptahidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11494652 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494652 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11494652 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191441.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    59.85€ / 500 g
    Ahorro 3.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Se utiliza habitualmente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. El fosfato de sodio, dibásico, heptahidrato, MP Biomedicals es un reactivo con una capacidad de amortiguación muy alta. Es altamente higroscópico, soluble en agua y resulta muy út
El heptahidrato de fosfato sódico dibásico se utiliza en muchas aplicaciones:
  • Como secuestrante, emulsionante y tampón en alimentos
  • Como mordiente en colorantes, para el reforzado y el curtido de la seda
  • En la fabricación de esmaltes, cerámica y detergentes
  • Como agente ignífugo en soldadura normal y fuerte en lugar de bórax
  • Como reactivo y tampón en química analítica y como catártico y laxante
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC ácido fosfórico de disodio heptahidratado
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble en agua, pero más soluble en agua caliente; insoluble en alcohol, etanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate