Learn More
Fosfato de sodio dibásico heptahidratado, Solstice
Código de producto. 15688130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15688130 1 kg 1 Kg
15678130 100 g 100 g
15618140 500 g 500 g
15698130 2.5 kg 2.50 Kg
15628140 6 x 500 g paquete de 6
15608140 4 x 2.5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15688130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S93901KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    131.63€ / 1 Kg
    Ahorro 10.37€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, 98-102 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC ácido fosfórico de disodio heptahidratado
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2HPO4 · 7H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 268,07g/mol
Porcentaje de pureza 98 a 102%
Grado ACS
Densidad 1,68 g/mL a 25 °C; Densidad de vapor: 4,9 (frente al aire)