Learn More
Fosfato sódico, dibásico heptahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783445 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783445 250 g Frasco de plástico 250 GR
10420101 500 g Frasco de plástico 500 GR
11904291 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783445 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206512500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto de fusión 48.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4·7H2O
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.67