Learn More
Melford Fosfato de sodio dibásico heptahidratado
Código de producto. 30018790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018790 5 kg 5 Kg
30018789 500 g 500 g
30018788 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018790 Proveedor Melford N.º de proveedor S231755000.0
El fosfato de sodio dibásico heptahidratado, también conocido como fosfato disódico de hidrógeno heptahidratado, es un compuesto químico con aplicaciones importantes en el mercado de las ciencias biológicas.
Es una forma hidratada del fosfato dibásico de sodio, lo que significa que contiene siete moléculas de agua por molécula del compuesto.
El fosfato dibásico de sodio heptahidratado se utiliza principalmente como agente amortiguador y como fuente de iones fosfato. Los tampones ayudan a mantener un pH estable en los procesos biológicos y bioquímicos, garantizando condiciones óptimas para reacciones enzimáticas, cultivos celulares y otras técnicas de biología molecular.
También se utiliza comúnmente en entornos de laboratorio para la preparación de soluciones tampón con rangos de pH y capacidades tampón específicas. Es particularmente útil en aplicaciones donde se requiere un rango de pH más alto, ya que tiene una capacidad amortiguadora en el rango de pH alcalino.
Además, el compuesto se utiliza en diversos ensayos biológicos y bioquímicos, procesos de purificación de proteínas y en la formulación de kits de diagnóstico y productos farmacéuticos. Sirve como fuente de iones fosfato, que son esenciales para numerosos procesos biológicos como la síntesis de ADN y ARN, el metabolismo energético y la transducción de señales.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular Na2HPO4-7H2O