Learn More
Fosfato de sodio dibásico dodecahidrato, ≥99% (T), Solstice
Código de producto. 15636810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15636810 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15636810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 716501KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.07€
    56.77€ / 1 Kg
    Ahorro 7.30€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. pa, cristalizado, ≥ 99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
CAS 10039-32-4
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H25Na2O16P
Fórmula lineal Na2HPO4 · 12H2O
Número MDL MFCD00149181
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 358.137
PubChem CID 61456
Formula Weight (peso de la fórmula) 358,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)