Learn More
Fosfato de sodio, dibásico dodecahidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate |
| Punto de fusión | 35.0°C |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | Na2HPO4·12H2O |
| Índice Merck | 15,8789 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.13 |
| Mehr anzeigen |