Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, dibásico dodecahidrato, 99 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate |
| Punto de fusión | 35.0°C |
| CAS | 10039-32-4 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula molecular | HNa2O4P·12H2O |
| Fórmula lineal | Na2HPO4·12H2O |
| Índice Merck | 15,8789 |
| Mostrar más |