Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, dibásico dodecahidrato, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 13515020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13515020 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13515020 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.65€
    37.65€ / 500 g
    Ahorro 6.00€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Punto de fusión 35.0°C
CAS 10039-32-4
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular HNa2O4P·12H2O
Fórmula lineal Na2HPO4·12H2O
Índice Merck 15,8789
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Información de solubilidad Clear colorless
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 358.13
PubChem CID 61456
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica