Learn More
Fosfato sódico, dibásico dodecahidrato, 98,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10165263 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10227740 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10023350 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10165263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271060100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    194.00€ / 10 Kg
    Ahorro 14.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10039-32-4 | HNa2O4P·12H2O | 358.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-32-4
Fórmula molecular HNa2O4P·12H2O
Peso molecular (g/mol) 358.13
Número MDL MFCD00149181
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Punto de fusión 35.0°C
Color Blanco
pH 9 to 9.4 (5% aq. soln.)
Forma física Crystals
Cantidad 10 kg
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal Na2HPO4·12H2O
Índice Merck 15, 8789
Información de solubilidad Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.13
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Analítica