Learn More
Dihidrato de fosfato de sodio dibásico, TRC
Código de producto. 30137460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137460 5 g 5 g
17994445 1 g 1 g
17984715 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2245005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular Na2HPO4 . 2 (H2O)
Peso molecular (g/mol) 177.99
Sinónimo Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Monohydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Orthophosphate Dihydrate, Disodium Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Dihydrate;
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9619