Learn More
Fosfato sódico dibásico dihidrato, especificado conforme a la USP, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Punto de fusión | 243.0°C to 245.0°C |
| Forma física | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Cantidad | 5 kg |
| Envase | Plastic Bottle |
| Fórmula lineal | Na2HPO4·2 H2O |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.99 |
| Grado | Ungraded |