Learn More
Fosfato de sodio dibásico dihidrato, puriss. p.a., Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | Na2HPO4 · 2H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177,99g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98,5 a 101% (cálculo a la sustancia seca) |
| Grado | Puriss. P.a. |