Learn More
Dihidrato dibásico de fosfato sódico, Solstice
Código de producto. 15696800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15696800 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15696800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71633250G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
para HPLC, ≥98,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic dihydrate
CAS 10028-24-7
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H5Na2O6P
Fórmula lineal Na2HPO4 · 2H2O
Número MDL MFCD00149182
Número UN UN3077
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
Peso molecular (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formula Weight (peso de la fórmula) 177,99g/mol
Porcentaje de pureza ≥98,5% (T)
Grado HPLC