Learn More
Fosfato de sodio, dihidrato dibásico, 98 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16584204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16584204 1 kg 1 Kg
16594204 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de dihidrato de disodio
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic dihydrate
Punto de fusión 243.0°C to 245.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Na2HPO4·2 H2O
Índice Merck 15, 8789
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Grado Extra puro