Learn More
Fosfato de sodio dibásico dihidrato, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Punto de fusión | 243.0°C to 245.0°C |
| CAS | 10028-24-7 |
| pH | 8.4 to 9.6 (1% aq. soln.) |
| Forma física | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Cantidad | 5 kg |
| Pérdida por secado | 19.5% to 21.0% (1 g, 130°C) |
| Envase | Tambor de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | +98% |
| Fórmula molecular | H5Na2O6P |
| Mostrar más |