Learn More
Fosfato sódico dibásico anhidro (gránulos blancos o polvo), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10396313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396313 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
10182863 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396313 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP3321
Solicitar formato a granel o personalizado
Fosfato sódico dibásico anhidro (gránulos blancos o polvo)
Este componente del tampón se utiliza habitualmente en cultivos de tejidos y en aplicaciones de biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Color Blanco
pH Desde 8,7 hasta 9,3
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 8789
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de polietileno
Información de descomposición Decomposes information: > 240°C