Learn More
Dibásico fosfato sódico, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15638160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15638160 100 g 100 g
15688160 500 g 500 g
15658160 1 kg 1 Kg
15668160 2.5 kg 2.50 Kg
15608170 6 x 500 g paquete de 6
15698160 5 kg 5 Kg
15678160 4 x 2.5 kg paquete de 4
15648160 12 kg 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15638160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S9763100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.04€
    36.37€ / 100 g
    Ahorro 4.67€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141,96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS