Learn More
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10698504 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10361474 100 g Frasco de plástico 100 GR
10440481 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10698504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo granular
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15, 8789
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de plástico