Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12685147 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12685147 25 kg 25 KG
12665147 1 kg 1 KG
12675147 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12685147 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    731.00€ / 25 Kg
    Ahorro 49.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7558-79-4 ∣ HNa2O4P ∣ 141.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Forma física Powder
Cantidad 25 kg
Envase Fiber Drum
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro