Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, 7-hidrato, sometido a pruebas de endotoxinas, cristal, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15548174 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548174 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15548174 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 381605
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, 7-Hydrate, Endotoxin Tested
CAS 7782-85-6
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular H15Na2O11P
Número MDL MFCD00149180
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC ácido fosfórico de disodio heptahidratado
Peso molecular (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Grado USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.70kg