Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, 7-hidrato, cristal, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15558174 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15558174 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15558174 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 381701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.98€
    230.27€ / 500 g
    Ahorro 26.71€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS: 7782-85-6 | Formula: H15Na2O11P | Weight: 268.06 g/mol
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC ácido fosfórico de disodio heptahidratado
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibásico, 7-hidrato
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza 98.0 to 101.0%
Grado USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.70kg