Learn More
Fosfato de sodio, dibásico, 7-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15106684 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15106684 500 g Frasco de polietileno 500 g
15508184 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15106684 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 382401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.42€
    143.89€ / 500 g
    Ahorro 59.53€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC ácido fosfórico de disodio heptahidratado
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibásico, 7-hidrato
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.70kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate