Learn More
Sodium Phosphate ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15538454 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
POLYSTORMOR; 500 g
Código de producto.
15538454 POLYSTORMOR; 500 g
1 options
Código de producto. 15538454 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 791404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H15Na2O11P
Número MDL MFCD00149180
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC ácido fosfórico de disodio heptahidratado
Peso molecular (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Grado ACS
Envase POLYSTORMOR