Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0
Código de producto. 15465039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465039 500 mL 500 ml
15475039 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465039 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62733.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.64€
    75.65€ / 500 ml
    Ahorro 12.99€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Phosphate buffer is a multi-purpose buffer used for many molecular biology procedures. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de fosfato es un tampón multiuso utilizado para muchos procedimientos de biología molecular. También se utiliza para la PEGylation de proteínas con un pH 7,4 y una concentración de 50 mM. La solución tampón de fosfato sódico puede utilizarse en la preparación de una amplia variedad de tampones biológicos basados en fosfato para su uso en aplicaciones de biología celular y molecular.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado y colóquelo en un entorno fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00146206
Información de solubilidad Fully miscible in water.