Learn More
Fenilpiruvato de sodio monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477906 25 g 25 g
11457906 1 g 1 g
11467906 5 g 5 g
11464030 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11477906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14027.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163.15 g/mol
Sodium phenylpyruvate monohydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilpiruvato de sodio monohidrato se utiliza como un intermediario en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122049-54-1
Fórmula molecular C9H7O3
Peso molecular (g/mol) 163.15
Número MDL MFCD00149109
Clave InChI BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
Nombre IUPAC sodio; 2-oxo-3-fenilpropanoato; hidrato
SMILES [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenylpyruvate monohydrate
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal C6H5CH2COCO2Na·H2O
Cantidad 25 g
Beilstein 4770978
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.16 (186.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%