Learn More
Fenilpiruvato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423308 25 g 25 g
15413308 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56767.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114-76-1 | C9H7NaO3 | 186.142 g/mol
Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ácido fenilpirúvico. La sal sódica es un sustrato para la fenilpiruvato decarboxilasa y la fenilpiruvato tautomerasa.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Agentes oxidantes de Avoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-76-1
Fórmula molecular C9H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 186.142
Número MDL MFCD00002590
Clave InChI MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium phenylpyruvate, phenylpyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate, unii-7528cw33ww, sodium ?-phenylpyruvate, phenylpyruvic acid, sodium salt, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, 2-oxo-3-phenylpropionic acid, 3-phenyl-2-oxopropanoic acid, sodium salt
PubChem CID 23667645
Nombre IUPAC sodio; 2-oxo-3-fenilpropanoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenylpyruvate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4770978
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.14
Porcentaje de pureza 98%